CLS357524
Corning® Falcon® Transfer Pipet
capacity 3 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
Corning pipet accessory
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PE
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357524
Capacité
3 mL
Application
Informations légales