Principaux documents
CLS357515
Corning® Falcon® Bulk Packed Serological Pipettes
capacity 25 mL, space saver, sterile
Synonyme(s) :
pipet
200 EACH
184,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EACH
184,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.13
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357515
Capacité
25 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.