CLS357550
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 50 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
Synonyme(s) :
pipet
186,00 €
About This Item
186,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped paper-plastic
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357550
Capacité
50 mL
Application
Informations légales