CLS354664
Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear white wells, lid, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
284,00 €
About This Item
284,00 €
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom clear white wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 354664
Taille
384 well
Taille des puits
384 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable