Principaux documents
CLS354632
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 8 well
Synonyme(s) :
slides, chambers
3 X 12 EACH
482,00 €
482,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 X 12 EACH
482,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
482,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 (3 packs )
Fabricant/nom de marque
Corning 354632
Capacité
8 well
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable