Principaux documents
CLS354550
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 150 mm
Synonyme(s) :
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
5 EACH
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EACH
136,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack )
Fabricant/nom de marque
Corning 354550
Diamètre
150 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable