CLS354551
Corning® BioCoat™ Collagen I Culture Dish
diam. 150 mm
Synonyme(s) :
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack )
Fabricant/nom de marque
Corning 354551
Diamètre
150 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable