CLS354469
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 100 mm
Synonyme(s) :
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
109,00 €
About This Item
109,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 20 ea (1 pack )
Fabricant/nom de marque
Corning 354469
Diamètre
100 mm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable