CLS353089
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 25 cm, sterile
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
427,00 €
About This Item
427,00 €
Produits recommandés
Matériaux
TPE
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 353089
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L de la lame
3.0 cm
Longueur du manche
25 cm