Principaux documents
CLS3008
Corning® cell lifter
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
Synonyme(s) :
cell scrapers
100 EA
322,00 €
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
322,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122103
Nomenclature NACRES :
NB.13
322,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 3008
L de la lame
19 mm
Longueur du manche
180 mm
Adéquation
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
Description générale
  • Used for scraping cells from dishes and plates
  • Ideal tool for harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability
  • One piece design for better control
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Individually wrapped
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.