Principaux documents
CLS352360
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 100 μm, yellow Nylon, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
50 EACH
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EACH
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104932
Nomenclature NACRES :
NB.13
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
yellow Nylon
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 352360
Dimension de pores
100 μm pore size
Application(s)
filtration
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.