CLS351058
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 150 mm × 15 mm, lid, standard, sterile
Synonyme(s) :
plastic cell culture dish
149,00 €
About This Item
149,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid standard
Fabricant/nom de marque
Corning 351058
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Larg. × H
150 mm × 15 mm