Principaux documents
CLS3362
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
100 EA
663,00 €
663,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
663,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
663,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
white bottom
white polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
bag of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 3362
Taille
96 wells
Superficie
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
Volume des puits
360 μL
Volume de travail
75-200 μL
Couleur
white
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate White walled plates with no lid have flat bottoms with a total volume of 360 μL.
  • Enhances luminescent signals.
  • Displays low background luminescence and fluorescence.
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL.
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonpyrogenic and gamma radiation sterilized.
  • Individual alphanumeric codes enable well identification.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.