Principaux documents
CLS3121STPK
Replacement stopcock, for Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement 24/29 stopcock w/ hose connector, 1/cs
Synonyme(s) :
Corning stopcock
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS3121STPK n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Joint
joint ST/NS24/29
Caractéristiques
reusable
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 3121-STPK
Hauteur
117 mm
Catégories apparentées
Description générale
TThis is a replacement 24/29 standard taper stopcock with a tooled #10 hose connection. The plug material is PTFE, and is a suitable replacement for CLS3121150, CLS3121200 and CLS3121250.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.