Documents
CLS3006
Spatules à usage unique Corning®
V-scoop/spoon
Synonyme(s) :
Disposable spatulas
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.14
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 3006
Longueur
250 mm
Description générale
Dimensions du côté cuillère :
Largeur maximale de la cuillère : 3,302 mm
Contenance maximale de la cuillère : 0,5 ml
Les spatules à usage unique de Corning ont été conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons sans contamination. Éliminent le besoin de recycler et de stériliser les spatules réutilisables.
Chaque spatule est fournie emballée individuellement, sans ARNase/ADNase, apyrogène et antistatique.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.