Principaux documents
CLS2975224
Corning® cover glasses
rectangular, No. 1, W × L 22 mm × 40 mm
Synonyme(s) :
coverslips, glass covers, slide covers
1000 EA
214,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
214,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.16
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
rectangular
Conditionnement
pack of 100 ea
case of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 2975-224
Larg. × L
22 mm × 40 mm
Type de liaison
non-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2