Principaux documents
CLS285025
Corning® cover glasses
square, No. 11/2, W × L 25 mm × 25 mm
Synonyme(s) :
coverslips, glass covers, slide covers
2000 EA
378,00 €
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2000 EA
378,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.16
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
square
Conditionnement
pack of 200 ea
case of 2000 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 2850-25
Larg. × L
25 mm × 25 mm
Type de liaison
non-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2