AZH human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94071439-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071439-1VL
Ethnicité
Israeli
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
HLA DRB5: 201
HLA DQA1: 102
HLA DQB1: 502
HLA DPB1: 301
Profil sérologique
HLA C: 1
HLA B: 56
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 21
HLA DR: 16
HLA DR51: 51
HLA DQ: 5
Milieu de culture
Procédure de repiquage