Principaux documents
KU-812F
90071804, human blood, Lymphoblast
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
KU-812F, 90071804
Source biologique
human blood
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human myelogenous leukaemia
Description de la lignée cellulaire
A subclone of the chronic myelogenous leukaemia cell line KU812 (Sigma Catalogue number. 90071807).
Application
Chromosome and tumourigenicity studies
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 12,13
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 10
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 12
vWA: 15
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.