Principaux documents
672112
Sigma-Aldrich
Urokinase, Human Urine
Synonyme(s) :
Urokinase, Human Urine, uPA
10 KU
324,00 €
324,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 KU
324,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
324,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Description
Merck USA index - 14, 9887
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥100,000 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native urokinase from human urine. A thrombolytic agent that converts plasminogen to plasmin. A mixture of high molecular weight (54 kDa) and low molecular weight (33 kDa) urokinase.
Note: 1 unit = 1 CTA unit = 0.7 Ploug units. 1 KU = 1000 units.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme equal to an international standard tested by the fibrinolytic method of Johnson, et al.
Forme physique
Lyophilized from 200 mM mannitol, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 0.1% PEG, pH 7.5.
Notes préparatoires
Prepared from urine of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.
Reconstitute in distilled H₂O
Autres remarques
Bell, W.R. 1975. Semin. Thromb. Res.2, 1.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Haemorrh. 21, 259.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1