P22
89030317, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
P22, 89030317, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Source biologique
hamster ovary
Conditionnement
tube of 5 μg 89030317-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89030317-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage