Principaux documents
RB247C
6070601, human eye, Clusters of round cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
RB247C, 06070601
Source biologique
human eye
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Clusters of round cells
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Human Retinoblastoma
Description de la lignée cellulaire
Human retinoblastoma cell line derived from a male patient. Bilateral retinoblastoma, tumour treated by irradiation. Tumourigenicity not tested.
Milieu de culture
Iscove′s Modified DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS) + 10ug/ml Insulin + 55uM 2-Mercaptoethanol
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-3 x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Saturation density: 2 x 1000,000 cells/ml.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.