CAS9RFPV
Cas9 RFP Lentiviral Particles
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
Concentration
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
Application(s)
CRISPR
Gène reporter
RFP
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
To order gRNA in any format click here
Application
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of cell lines stably expressing Cas9-RFP
Caractéristiques et avantages
- Highly specific
- Highly active
- Ready to infect/transduce
Principe
Définition de l'unité
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable