Principaux documents
CAS4104-EP
Caps for Eppendorf® S-4-104 & S-4x750 Rotors
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Le produit CAS4104-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
aerosol-tight
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638937 (NA)
Eppendorf® 5820748001 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG