Principaux documents
CAA481-EP
Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Le produit CAA481-EP n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
aerosol-tight
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638661 (NA)
Eppendorf® 5810724007 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Description générale
  • Caps for Eppendorf® A-4-81 Rotor Lid, aerosol-tight, for 500 mL rectangular bucket.
  • Set of 2 pieces.
  • For centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Caractéristiques et avantages
  • Aerosol-tight caps effectively minimize air resistance within the rotor.
  • Suitable for 500 mL rectangular bucket
  • Ideal for centrifuge 5810/5810R and 5910 R swing bucket rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG