Principaux documents
C9781
Sigma-Aldrich
Tyr-C-Peptide human
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Tyr-Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg, Tyr-Insulin C chain
0.1 MG
370,00 €
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MG
370,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C162H268N50O54
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3780.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Tyr-C-Peptide human, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Composition
Peptide content, ~65%
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... INS(3630)
Amino Acid Sequence
Tyr-Arg-Arg-Glu-Ala-Glu-Asp-Leu-Gln-Val-Gly-Gln-Val-Glu-Leu-Gly-Gly-Gly-Pro-Gly-Ala-Gly-Ser-Leu-Gln-Pro-Leu-Ala-Leu-Glu-Gly-Ser-Leu-Gln-Lys-Arg
Actions biochimiques/physiologiques
Tyr-C-Peptide is derived from genetically modified Arg32Tyr human pro-insulin mutants by trypsin and carboxypeptidase B codigestion.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H Sun et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 55(3), 167-174 (1995-12-01)
C-peptide radioimmunoassay (C-peptide RIA) is widely used in determination of pancreatic B-cell secretion activity. 125I labeled Tyr-C-peptide is indispensable in C-peptide RIA kit. Herein we discuss a way of obtaining recombinant Tyr-C-peptide. Arg32Tyr human pro-insulin mutant (R32Y-proinsulin) gene was constructed