Principaux documents
C9131
Sigma-Aldrich
N-cyclohexylsulfamate de sodium
Synonyme(s) :
Acide N-cyclohexylsulfamique sodium salt, Acide cyclamique sodium salt, Acide cyclohexanesulfamique sodium salt, Cyclamate de sodium
About This Item
Formule linéaire :
C6H11NHSO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro Beilstein :
4166868
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Phenylsulfamate sweet tastant detectable by humans. ′First generation′ sweetener studied in animal models for its carcinogenic potential.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.
Déjà en possession de ce produit ?
Daniela Salas et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(15), 4277-4285 (2014-11-28)
Artificial sweeteners are food additives employed as sugar substitutes which are now considered to be emerging organic contaminants. In the present study, a method is developed for the determination of a group of artificial sweeteners in environmental waters. Considering the