Principaux documents
29550
Sigma-Aldrich
N-Cyclohexylsulfamic acid
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
Cyclamic acid, Cyclohexanesulfamic acid
500 G
237,00 €
237,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
237,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.24
Beilstein:
2208885
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
237,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Pf
~180 °C (dec.)
Solubilité
dioxane: 1 g/10 mL, clear, colorless (hot)
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
HCAJEUSONLESMK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The N-cyclohexylsulfamic acid salts of well−known therapeutic agents were prepared[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Modification of physical properties of certain antitussive and antihistaminic agents by formation of N-cyclohexylsulfamate salts.
J A CAMPBELL et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 51, 931-934 (1962-10-01)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically