22470
Cetrimide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
Pseudomonas Selective Agar
120,00 €
About This Item
120,00 €
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15 g/L
cetrimide, 0.3 g/L
gelatine peptone, 20 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary
water monitoring
microbiology
Adéquation
selective for Pseudomonas spp.
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.