C8630
DL-Cystine
Synonyme(s) :
(±)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
227 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M HCl: soluble
Chaîne SMILES
NC(CSSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable