This product is a partially purified, diafiltered, lyophilized cellulase complex containing exo- and endoglucanase activities. It is a native protein and does not include a His-tag.
C8546
Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921
lyophilized powder, ≥1 unit/mg solid
Synonyme(s) :
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucano-hydrolase
113,00 €
About This Item
113,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥1 unit/mg solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilité
deionized water: soluble 5.0 mg/mL (Sterile; In the presence of 0.15% polyhexamethylene biguanide (PHMB).)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Autres remarques
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.
-
How has this enzyme been purified, Does it have a His-tag?