Principaux documents
C8230
Sigma-Aldrich
Dihydroceramide C6
solid
Synonyme(s) :
N-Hexanoyldihydrosphingosine
5 MG
88,20 €
88,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
88,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H49NO3
Poids moléculaire :
399.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
88,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
Clé InChI
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Inactive form of C6 ceramide for use as a negative control.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K Kitatani et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 382(2), 296-302 (2000-11-09)
The effect of ceramide on Ca2+-dependent translocation of cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) to membranes was studied. Pretreatment of platelets with sphingomyelinase or C6-ceramide (N-hexanoylsphingosine) led to apparent enhancement of Ca2+-ionophore A23187-stimulated arachidonic acid release but did not affect the cytosolic
F J Sánchez-Gómez et al.
Allergy, 72(3), 385-396 (2016-06-21)
Allergic reactions to β-lactams are among the most frequent causes of drug allergy and constitute an important clinical problem. Drug covalent binding to endogenous proteins (haptenation) is thought to be required for activation of the immune system. Nevertheless, neither the