C8195
Complement C4 from human serum
≥300,000 C4H50 units/mg protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human serum
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥300,000 C4H50 units/mg protein
Technique(s)
activity assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... C4A(720)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable