C1740
Complement component C1q from human serum
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
C1q from human serum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Technique(s)
activity assay: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable