C7673
Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse
clone UCHM-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-CD14
221,00 €
About This Item
221,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UCHM-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD14(929)
Catégories apparentées
Spécificité
3rd Workshop: code no. 203
4th Workshop: code no. M24
Immunogène
Application
- Flow cytometry at a dilution of 5μL using 1 × 106 cells
- Immunofluorescence.
- Immunoblotting.
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable