C7611
Monoclonal Anti-Caspase 12 antibody produced in rat
clone 14F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CASP-12, Anti-CASP12P1
517,00 €
About This Item
517,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
14F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~50 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell extract of rat kidney cells NRK cells
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable