C7041
McN-A-343
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethylammonium-3-chlorocarbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-butynyltrimethylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
rat ... Chrm1(25229)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable