Principaux documents
Z260789
Sigma-Aldrich
Nalgene® fluorinated carboys with spigot
capacity 20 L (5 gal)
Synonyme(s) :
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
1 EA
225,00 €
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
225,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene DS2327-0050
H × l × L
381 mm × 219 mm × 318 mm
Capacité
20 L (5 gal)
Description générale
Rectangular carboys for dispensing a variety of solvents. The fluorinated HDPE surface provides improved barrier properties and reduced solvent absorption and penetration. Graduations are molded in L and gal. Closure size (mm): 100.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries