Principaux documents
C6608
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Ac-KPR-AFC
10 MG
483,00 €
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
483,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H39N8O6F3
Poids moléculaire :
652.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C29H39F3N8O6/c1-16(41)37-21(6-2-3-11-33)27(45)40-13-5-8-22(40)26(44)39-20(7-4-12-36-28(34)35)25(43)38-17-9-10-18-19(29(30,31)32)15-24(42)46-23(18)14-17/h9-10,14-15,20-22H,2-8,11-13,33H2,1H3,(H,37,41)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36)/t20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
UVABJZWXZFWYGH-FKBYEOEOSA-N
Substrats
Tryptase substrate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Gabsang Lee et al.
Nature protocols, 5(4), 688-701 (2010-04-03)
Human pluripotent stem cell (hPSC)-derived neural crest (NC) cells present a valuable tool for modeling aspects of human NC development, including cell fate specification, multipotency and cell migration. hPSC-derived NC cells are also suitable for modeling human disease and as
Laura Menendez et al.
Nature protocols, 8(1), 203-212 (2013-01-05)
Multipotent neural crest stem cells (NCSCs) have the potential to generate a wide range of cell types including melanocytes; peripheral neurons; and smooth muscle, bone, cartilage and fat cells. This protocol describes in detail how to perform a highly efficient