Principaux documents
C5876
Sigma-Aldrich
Z-Cys(Bzl)-OH
Synonyme(s) :
N-Cbz-S-benzyl-L-cysteine, Nα-Z-S-benzyl-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H19NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.41
Beilstein:
1155032
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable