C5857
CA-074 methyl ester
≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
(L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)OC
InChI
1S/C19H31N3O6/c1-5-9-20-16(23)14-15(28-14)17(24)21-13(11(3)6-2)18(25)22-10-7-8-12(22)19(26)27-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H,20,23)(H,21,24)/t11?,12-,13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
XGWSRLSPWIEMLQ-RQLZCWDZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.