C4992
Carboxyatractyloside potassium salt
≥98% (HPLC), from Xanthium sibiricum, solid
Synonyme(s) :
C-ATR, CAT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Xanthium sibiricum
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -34 to -48°, c = 0.5 in water
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.