C4743
Monoclonal Anti-Cytochrome P450 3A5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone F18 P3 B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CP35, Anti-CYP3A5, Anti-P450PCN3, Anti-PCN3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F18 P3 B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using human recombinant cytochrome P450 3A5.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYP3A5(1577)
Spécificité
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- indirect ELISA
- western blotting at a concentration of 0.5-1.0 μg/mL using human recombinant cytochrome P450 3A5
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable