Merck
C4375
N-Carbamyl-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(aminocarbonyl)-L-glutamic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
N-Carbamyl-L-glutamic acid,
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
InChI key
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Gene Information
human ... CPS1(1373)
Biochem/physiol Actions
N-Carbamyl-L-glutamic acid (carglumic acid) is use to study its potential as a replacement therapy for N-acetylglutamate synthetase (NAGS) deficiency and to treat hyperammonemia.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe