C3196
S(−)-Cathinone hydrochloride
Synonyme(s) :
α-Aminopropiophenone hydrochloride, S(−)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.C[C@H](N)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
HPZCAKYHISJOIK-FJXQXJEOSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves