Principaux documents
C2988
Sigma-Aldrich
Cytosol from Liver, Pooled
from human
Synonyme(s) :
Liver Cytosol
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous solution
Conditionnement
vial of ~20 mg (protein)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Application
Cytosolic preparations such as this may be used for screening potential substrates, inhibitors, and drugs to determine phase II drug metabolizing enzyme interactions.
Autres remarques
Cytosol prepared from adult human donors. Contains measurable levels of NAT, N-acetyl transferase; GST, glutathione S-transferase; SULT, sulfotransferase.
Forme physique
The product is supplied in a buffered solution containing 150 mM potassium chloride and 50 mM Tris, pH 7.5, with 2 mM EDTA.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable