Documents
C2646
Sigma-Aldrich
Copper(II) nitrate hydrate
Synonyme(s) :
Cupric nitrate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Cu(NO3)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.56 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
114.5 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Shenghong Zhong et al.
Soft matter, 11(35), 6999-7004 (2015-08-05)
Here, we report the development of an experimental system based on liquid crystals (LCs) confined in microcapillaries for imaging interfacial phenomena. The inner surfaces of the microcapillaries were modified with octadecyltrichlorosilane to promote an escaped-radial configuration of LCs. We checked