C1743
Monoclonal Anti-Cul7 antibody produced in mouse
clone Ab38, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Cullin 7, Anti-KIAA007
503,00 €
About This Item
503,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ab38, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~180 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 total cel extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CUL7(9820)
mouse ... Cul7(66515)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable