C0871
Anti-Cullin 3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CUL3
477,00 €
About This Item
477,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of rat brain
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of HEK-293T cells expressing human Cullin 3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CUL3(8452)
mouse ... Cul3(26554)
rat ... Cul3(301555)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- western blotting[1]
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable