Principaux documents
BMSMW9600WSHB
Sigma-Aldrich
Extra Wash Bottle Assembly for SmartWasher™ microplate Washer
1 EACH
181,00 €
181,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
181,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.17
181,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific MW9600-WSHB
Description générale
Chemically resistant wash bottle assembly for SmartWasher microplate Washer with includes level detection
Application
ELISA assays
Caractéristiques et avantages
  • Chemically resistant
  • Level detection